Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eisen(III)-chloridhexahydrat |
Menge | 50 g |
Strukturformel | FeCl3 · H2O |
UN-Nummer | UN3260 |
Formelmasse | 270.3 mol |
Reinheit (%) | 98 bis 102 % (RT) |
Dampfdruck | 1mmHg (194 °C) |