Learn More
Eisen(III)-chloridhexahydrat, ACS, 97.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iron(III) chloride hexahydrate is used to prepare organically templated iron phosphates. It is used for sewerage treatment of industrial wastes, chloride hydrometallurgy (Silgarin process for the production of silicon), drinking water production, production of precursors for polyvinyl chloride (PVC) and copper-based metals in printed circuit boards. It plays an important role in photoengraving and photography as an etching agent. It is useful as a mordant in dyeing and printing textiles. It is useful in the detection of phenols and phenolic derivatives; gamma-hydroxybutyric acids and also in the Trinder spot test for detecting salicylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Wird zur Herstellung von organischem matrixbasierten Eisenphosphat verwendet
- Es wird zur Abwasserbehandlung von Industrieabfällen, zur Chloridhydrometallurgie (Silgarin-Verfahren zur Herstellung von Silicon), zur Trinkwassergewinnung, zur Herstellung von Vorläufern für Polyvinylchlorid (PVC) und Kupfer-basierter Metalle in Leiterplatten verwendet.
- Es spielt eine wichtige Rolle in der Photogravur und als Ätzmittel in der Fotografie
- Es ist als Mittel beim Färben und Drucken von Textilien nützlich.
- Es ist nützlich für den Nachweis von Phenolen und phenolischen Derivaten, Gamma-Hydroxybuttersäuren und auch für den Trinder-Tüpfeltest zum Nachweis von Salicylsäuren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 280°C to 285°C |
Chemischer Name oder Material | Iron(III) Chloride Hexahydrate |
Schmelzpunkt | 37°C |
Farbe | Braungelb |
Physikalische Form | Klümpchen |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.0 to 102.0% |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.Soluble in water, alcohol, glycerol, methanol, ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate. |
Formelmasse | 270.30 (162.21 Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only