Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, ≥98 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15687860
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, Stücke, ≥98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-77-1
Summenformel Cl3FeH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 270.29
MDL-Nummer MFCD00149712
InChI-Schlüssel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Siedepunkt 280 °C bis 285 °C
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-chloridhexahydrat
Schmelzpunkt 37 °C
Farbe Braun
pH 1.8 (bei 10.00 g/ l25 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel FeCl3 · H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 270.3 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Schwach
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (194 °C)
Dichte 2.8 g/cu.cm bei 20 °C