Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, ≥98 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 280 °C bis 285 °C |
Chemischer Name oder Material | Eisen(III)-chloridhexahydrat |
Schmelzpunkt | 37 °C |
Farbe | Braun |
pH | 1.8 (bei 10.00 g/ l25 °C) |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Strukturformel | FeCl3 · H2O |
UN-Nummer | UN3260 |
Formelmasse | 270.3 mol |