Learn More
Eisen(III)-chloridhexahydrat, 97+ % ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 280.0°C to 285.0°C |
Chemischer Name oder Material | Iron(III) chloride hexahydrate |
Schmelzpunkt | 37.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.0 to 102% (Iodometry) |
Strukturformel | FeCl3·6H2O |
Fieser | 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158 |
Merck Index | 15,4046 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.