Learn More
Eisen(III)-Chlorid, wasserfrei, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073096 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
3 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
3 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10407260
Marke: Fisher Chemical I/1035/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eisen(III)-Chlorid wasserfrei, hochrein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7705-08-0
Summenformel Cl3Fe
Molekulargewicht (g/mol) 162.20
MDL-Nummer MFCD00011005
InChI-Schlüssel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)-Trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Farbe Grau
pH 2
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 162.21g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 1 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron (III) chloride anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.