Learn More
Eisen(III)-chlorid, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
3 kg
Beschreibung
Eisen(III)-chlorid wasserfrei, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grau |
pH | 2 |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 162.21g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Dampfdruck | 1 hPa at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron (III) chloride anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.