Learn More
Eisen(III)-bromid, wasserfrei, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031125.14
Weitere Details : CAS : 10031-26-2 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
Eisen(III)-bromid wird als Lewis-Säure-Katalysator bei der Halogenierung aromatischer Verbindungen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von 2,5-Dibrom-4-aryl-1,3-pentadien verwendet, indem es mit homoallenem Bromhydrin reagiert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
(decomposition) | |
Fest | |
FeBr{3} |
10031-26-2 | |
25 g | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(III) bromide, anhydrous
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Iron bromide