Learn More
Eisen(III)-bromid, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Beschreibung
Iron(III) bromide is used as a Lewis acid catalyst in the halogenation of aromatic compounds. It is also used in the preparation of 2,5-dibromo-4-aryl-1,3-pentadiene by reacting with homoallenic bromohydrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron(III) bromide |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Namenshinweis | Anhydrous |
Farbe | Rot |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 5 g |
Merck Index | 14,4018 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ether and alcohol. |
Formelmasse | 295.57 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron(III) bromide, anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.