Learn More
Eisen(II)-sulfid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756645 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10582661
Marke: Thermo Scientific Acros 315870100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-37-9
Summenformel FeS
Molekulargewicht (g/mol) 87.91
MDL-Nummer MFCD00011013
InChI-Schlüssel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
IUPAC-Name sulfanylideneiron
SMILES [S--].[Fe++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) sulfide
Schmelzpunkt 1195.0°C
Namenshinweis -100 mesh
Farbe Schwarz bis braun oder grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel FeS
Merck Index 15, 4085
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s
Formelmasse 87.92
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.84
Dichte 4.8400g/mL