Learn More
Eisen(II)-methoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368057
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Iron(II) methoxide, is used in Engineering & Environmental, Catalysis & Synthesis, and In organic syntheses, chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7245-21-8
Summenformel C2H6FeO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.913
MDL-Nummer MFCD00061474
InChI-Schlüssel VAPRHKOWFRYFTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron ii methoxide, iron 2+ dimethoxide, methanol, iron 2+ salt, acmc-1bc40
PubChem CID 14598007
IUPAC-Name Eisen(2+); Methanolat
SMILES C[O-].C[O-].[Fe+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) methoxide
Farbe Grün
Geruch Alkoholähnlich
Strukturformel Fe(OCH3)2
Menge 2 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 117.92
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) methoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.