Learn More
Eisen(II) Ethylendiammoniumsulfat-Tetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337308
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113193-60-5
MDL-Nummer MFCD00082474
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) ethylenediammonium sulfate tetrahydrate
Farbe Grün bis Weiß
Strukturformel FeC2H4(NH3)2(SO4)2·4H2O
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 382.14 (310.08 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin