Learn More
Eisen(II)-acetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10398970
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3094-87-9
Summenformel C4H6FeO4
Molekulargewicht (g/mol) 173.93
MDL-Nummer MFCD00058909
InChI-Schlüssel LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
PubChem CID 18344
SMILES [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) acetate
Schmelzpunkt 190.0°C
Namenshinweis 95%
Farbe Braun oder Grau bis Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel (CH3CO2)2
IUPAC-Name Eisen(2+);diacetat
Formelmasse 173.93
Reinheit (%) 95%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iron(II) acetate