Learn More
Eisenfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420281
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11420281
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040494.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Menge 50 x 50 mm
Gewicht ≈1.23g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.99%