Learn More
Iridium(IV)-oxid-Dihydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ir 73 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314708
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30980-84-8
Summenformel H2IrO3
Molekulargewicht (g/mol) 242.23
MDL-Nummer MFCD00011065
InChI-Schlüssel YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym iridium iv oxide hydrate, iro2.h2o, dioxoiridium hydrate, dioxoiridium-water 1/1, iridium iv oxide hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212540
IUPAC-Name Dioxoiridium;hydrat
SMILES O.O=[Ir]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium (IV) oxide dihydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 260.23 (224.20 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 73% min
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridium(IV)-oxid-Dihydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ir 73 % min., Thermo Scientific Chemicals >