Learn More
Thermo Scientific Chemicals Irbesartan
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Irbesartan |
Schmelzpunkt | 180.0°C to 182.0°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso |
Formelmasse | 428.53 |