Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Laborheizgerät PowerCube IRB 2, 230 V mit Leistungsregler
Artikelnummer. 10430162
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
30 °C bis 900 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10430162
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 6063 000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal geeignet für schnelle Heizaufgaben ohne offene Flamme bis max. 900 °C.
  • Mit integrierter Leistungsregelung und Stützkreuz
  • Schnelle Heizrate bis max. 900 °C
  • Beheizte Fläche: 100 x 100 mm
  • Heizleistung: 800 W
  • Leistungsregelung: stufenlose Regelung zwischen 0 und 100 %
  • Max. Umgebungstemperatur: 30 °C
Spezifikation
Regler Stufenlose Regelungen zwischen 0 und 100 %
Abmessungen (L x B x H) 150 x 150 x 170 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Wirkleistung 800 W
Gewicht (metrisch) 2.5 kg
Temperatur (metrisch) 30 °C bis 900 °C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis