Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Für einen frei wählbaren Temperatur- und Feuchtewert, einschl. Temperaturverteilungsmessung bei Memmert nach DIN 12880: 2007-05
Marke:  Memmert™ HPP260ecoD00136
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17159774
  • 3200.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • 27 Messpunkte (Größen 110 - 1060, 2200)
  • 26 Messpunkte (Größe 1400)
  • PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Spezifikation
Spezifikation
HPP260eco
IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten