Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Für einen frei wählbaren Temperatur- und Feuchtewert, einschl. Temperaturverteilungsmessung bei Memmert nach DIN 12880: 2007-05
Marke: Memmert™ HPP110ecoD00136
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- 27 Messpunkte (Größen 110 - 1060, 2200)
- 26 Messpunkte (Größe 1400)
- PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Spezifikation
HPP110eco | |
IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten |