Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 27 Messpunkte (Größen 110 - 1060, 2200)
- 26 Messpunkte (Größe 1400)
- PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IPP260eco |
| Produkttyp | IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten |