Learn More
Memmert™ IQ-Dokument mit gerätespezifischen Prüfdaten für die Validierung durch den Kunden, für Un30Pa
Alle ansehen Memmert ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Werksprüfdaten
- OQ/PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | IQ-Dokument |