Learn More
Memmert™ Memmert™ IQ-Dokument für Kammer für IPP26
Enthält IQ-Dokument mit Arbeitstestdaten für Kammern.
Marke:  Memmert™ IPP260D00124
Artikelnummer. 16357407
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Werksprüfdaten
Beschreibung
Beschreibung
  • OQ/PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Spezifikation
Spezifikation
Klimakammer, Modelle 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
IQ-Dokument