Learn More
Memmert™ Memmert™ IQ-Dokument für Kammer für HPP75
Enthält IQ-Dokument mit Arbeitstestdaten für Kammern.
Marke: Memmert™ HPP750D00124
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beinhaltet: Works test data
Beschreibung
- OQ/PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Spezifikation
30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 Models Climate Chamber | |
IQ Document |