Learn More
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfrei
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranosid) ist ein äußerst stabiles synthetisches Lactose-Analogon. Es inaktiviert den Lac-Repressor und bewirkt die Synthese von Beta-Galaktosidase, eines Enzyms, das die Lactoseverwertung fördert. IPTG wird eingesetzt, um die Expression klonierter Gene zu induzieren, die vom Lac-Operon kontrolliert werden. Es wird gemeinsam mit X-Gal (#R0941) zur Bestimmung des Lac-Phänotyps beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening eingesetzt.
Die gebrauchsfertige wässrige 100 mM IPTG-Lösung ist nicht toxisch, stabil, 0,22 μm-Membran-filtriert und eignet sich zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | direct use in blue/white colony screening. |
| Produkttyp | IPTG, dioxane-free |
| Menge | 1 g |