Learn More
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfrei
Artikelnummer. 10725471 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10725471
Marke: Thermo Scientific™ R0392
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Induzieren der Expression von Genen unter der Kontrolle des Lac Operons bei Klonierung und Proteinexpressionsverfahren.
IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranosid) ist ein äußerst stabiles synthetisches Lactose-Analogon. Es inaktiviert den Lac-Repressor und bewirkt die Synthese von Beta-Galaktosidase, eines Enzyms, das die Lactoseverwertung fördert. IPTG wird eingesetzt, um die Expression klonierter Gene zu induzieren, die vom Lac-Operon kontrolliert werden. Es wird gemeinsam mit X-Gal (#R0941) zur Bestimmung des Lac-Phänotyps beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening eingesetzt.
Es inaktiviert den Lac-Repressor und bewirkt die Synthese von Beta-Galaktosidase, eines Enzyms, das die Lactoseverwertung fördert. IPTG wird eingesetzt, um die Expression klonierter Gene zu induzieren, die vom Lac-Operon kontrolliert werden. Wird gemeinsam mit X-Gal zur Bestimmung des Lac-Phänotyps beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening eingesetzt.
Die gebrauchsfertige wässrige 100 mM IPTG-Lösung ist nicht toxisch, stabil, 0,22 μm-Membran-filtriert und eignet sich zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylthiogalactosid
Konzentration 0,1 mM
Produkttyp IPTG-Lösung
Menge 5g
Form Pulver
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado