Learn More
Ambion™ iPrep™ Card: Total RNA
Artikelnummer. 10419793
Click to view available options
Menge:
1 Karte
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10419793
Marke: Ambion™ IS10014
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
iPrep™ Karte: Gesamt-RNA
Die iPrep™ Protokollkarte ist eine Flash-Speicherkarte mit 512 KB. Jede iPrep™ Protokollkarte verfügt über ein vorprogrammiertes Aufreinigungsprotokoll, das alle verwendeten Reagenzien und die Inkubationszeit steuert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) iPrep™
Produktlinie iPrep
Menge 1 Karte
Versandbedingung Raumtemperatur