Learn More
Einstellung der Ionenstärke Low-Level-TISAB II-Puffer, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11490209 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11490209
Marke: SPEX Certiprep ISBUF3500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Niedriger TISAB II Puffer zur Ionenstärkeanpassung, 500 ml in H2O, SPEX CertiPrep™. Zertifiziert gemäß ISO 34-Leitfaden, zertifizierte NIST-Traceable-Referenzmaterialien Wird mit umfassendem Analysenzertifikat geliefert.
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
  • Puffer zur Ionenstärkeanpassung
  • Geringe Mengen TISAB II
  • 500 ml Volumen
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niedrig konzentrierte TISAB II Pufferlösung
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat
Konzentration 10 M
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Physikalische Form Liquid
Menge 500 ml
Lösungstyp Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Low Level TISAB II Buffer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, sodiumhydroxide
Produkt nur für den Laborgebrauch