Learn More
Cole-Parmer™ Kombinierte ionenselektive Elektrode (ISE)
Schnelle und präzise Ionenauswahlelektroden erfordern keine externe Referenz – sie sind einfacher zu verwenden als separate Sensoren und Referenzelektroden für Halbzellen.
Marke:  Cole-Parmer™ 27504-34
Artikelnummer. 15220748
  • 335.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kostengünstige und anwenderfreundliche Optionen
  • Passt problemlos in kleine Flächen—es ist keine zusätzliche Referenzelektrode erforderlich
  • Wasserhärte (Ca⁺²/Mg⁺²) ISE mit Epoxidkörper
  • Festkörperelektroden haben auch zwölf Polierstreifen.
  • Elektroden sind nachfüllbar
  • Alle Elektroden enthalten eine 30 ml-Flasche Referenzlösung, eine Referenzfüllpipette, ein 1 -m-Kabel, einen BNC-Anschluss und eine Bedienungsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
Kombinierte ionenselektive Elektroden, Wasserhärte (Ca2/Mg)
Epoxid
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kombinierte ionenselektive Elektrode (ISE) > Electrode: (Elektrode:) Wasserhärte (Ca2/Mg)