Learn More
Thermo Scientific™ Ionenaustausch-Patronen aus Edelstahl (druckresistent)
Diese Patronen aus Edelstahl sind bewährte Mischbettsysteme für vollentsalztes Wasser mit Fliessraten von 300 bis 3000 l/h und werden anschlussfertig geliefert.
Marke: Thermo Scientific™ 50155444
1069.85 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Ionenaustauscher aus Edelstahl sind bewährte Mischbettsysteme für vollständig demineralisiertes Wasser. Die Patronen sind anschlussfertig und in Ausführungen von 300 bis 3000 l/h verfügbar.
Gewährleistung optimaler Leistung durch Durchflusssystem und qualitätsgeprüfte Ionenaustausch-Harze. Bereitstellung von vollständig entmineralisiertem Wasser mit nur sehr geringer Leitfähigkeit.
Um beständig gut zu funktionieren, benötigen Ionenaustausch-Kartuschen nicht nur hochwertige Mischbett-Harze, sondern auch eine zuverlässige Regenerationstechnologie mit Chemikalien hoher Qualität. Unser Regenerationsservice bietet Aufzeichnungen über Kapazität und Qualität jeder hergestellten Charge. Aufgezeichnete Daten:
- Empfangsinspektion
- Chargentestprotokoll
- TOC-Überwachung
- DIN EN ISO 9001: 2000
Technische Daten für alle Ionenaustauscher:
- Alle Patronen sind druckresistent bis 10 bar
- Maximale Wassertemperatur: 30 °C
- Material der Patrone: Edelstahl V4A
- Anschlüsse: R3/4''
- Wandhalterung für Patronen nicht im Lieferumfang enthalten. Bestellnummer 03.1405
Spezifikation
DI 2000 Ionenaustausch-Kassetten aus Edelstahl (druckresistent) | |
300 l/h | |
Ionenaustausch | |
0,1 bis 20 μS/cm | |
490 mm | |
18 kg |
2.000 L | |
Edelstahl | |
Mischbett | |
Ionenaustausch-Kassette | |
240 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.