Learn More
Geräteprüfstandard 6 für die Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep ICMIX6-100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12500kg
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
HPO4–2 | 150μg/ml |
SO4–2 | 150μg/ml |
Br- | 100μg/ml |
Cl– | 50μg/ml |
NO2-N | 25μg/ml |
NO3-N | 25μg/ml |
F– | 20 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2LA für ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide 34 und zertifiziert durch UL-DQS nach ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Standard für Geräteprüfung 6 | |
125 ml | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Komponenten in Wasser: Br– •100μg/ml Cl– •50μg/ml F– •20μg/ml HPO4-2 •150μg/ml NO3–-N •25 μg/ml NO2–-N •25 μg/ml SO4-2 •150 μg/ml |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Mit Analysezertifikat | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
H2O |
Produkt nur für den Laborgebrauch