Learn More
A&D Weighing Waage der Ion BM-Serie
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2,1 g/5,2 g
22 g
220 g
320 g
5,1 g/22 g
5,2 g
520 g
Lesbarkeit:
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einfache, lüfterlose Beseitigung statischer Elektrizität durch einen eingebauten Ionisator
- Antistatischer Windschutz
- Serienmäßig ausgestattet mit dem Tischwindabweiser AD-1676 (medium) (BM-5/5D)
- Großer Wägeraum für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Eingebaute Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftdrucksensoren
- Verriegelbare Schiebetüren, die einen effizienten Betrieb mit beiden Händen ermöglichen
- Motorisierte Kalibrierung mit einer internen Masse:
- Automatisch ausgelöst aufgrund von Temperaturschwankungen
- Ausgelöst durch den Bediener
- Deutlich sichtbares, weiß hinterleuchtetes LCD
- Speicher: bis zu 200 Datensätze
- Standardzubehör für AD-1688: spezieller USB-Stick zur Aufzeichnung von Wägedaten sowie von Umweltparametern in MS Excel-lesbare Dateien
- 12 Wägeeinheiten: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, pcs (Zählen), %.
- Spezielle Schalen/Halterungen für BM-5/5D/20/22:
- Kleine Pfannen zur Probenahme kleinster Mengen
- Halterungen für PM-Filter
- Halterungen für Mikrozentrifugenröhrchen
- Optionales Kit zur Prüfung der Pipettengenauigkeit
- Schnittstellen:
- RS-232C (Standard)
- Schnell-USB (Standard)
- Ethernet (optional)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Anschlusstyp | RS-232 C und Quick USB |
| Fassungsvermögen | 520 g |
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige |
| Lesbarkeit | 0,1 mg |
| Linearität | ± 0,5 mg |
| Modell | BM-500 |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 mg |
| Stabilisierungszeit | 3,5 s |
| Typ | Mikroanalysewaage |
| Mehr anzeigen |