Learn More
A&D Weighing Waage der Ion BM-Serie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16640982
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2,1 g/5,2 g
22 g
220 g
320 g
5,1 g/22 g
5,2 g
520 g
Lesbarkeit:
0,001 mg
0,001 mg/0,01 mg
0,01 mg
0,1 mg
0,1 mg
1 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16640982
Marke: A&D Weighing BM200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die BM Ion-Serie. Einführung der innovativen Mikrowaage von A&D Weighing. Genaue Messung für präzises Wiegen mit Mikrogramm-Ablesbarkeit.
  • Einfache, lüfterlose Beseitigung statischer Elektrizität durch einen eingebauten Ionisator
  • Antistatischer Windschutz
  • Serienmäßig ausgestattet mit dem Tischwindabweiser AD-1676 (medium) (BM-5/5D)
  • Großer Wägeraum für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
  • Eingebaute Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftdrucksensoren
  • Verriegelbare Schiebetüren, die einen effizienten Betrieb mit beiden Händen ermöglichen
  • Motorisierte Kalibrierung mit einer internen Masse:
  • Automatisch ausgelöst aufgrund von Temperaturschwankungen
  • Ausgelöst durch den Bediener
  • Deutlich sichtbares, weiß hinterleuchtetes LCD
  • Speicher: bis zu 200 Datensätze
  • Standardzubehör für AD-1688: spezieller USB-Stick zur Aufzeichnung von Wägedaten sowie von Umweltparametern in MS Excel-lesbare Dateien
  • 12 Wägeeinheiten: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, pcs (Zählen), %.
  • Spezielle Schalen/Halterungen für BM-5/5D/20/22:
  • Kleine Pfannen zur Probenahme kleinster Mengen
  • Halterungen für PM-Filter
  • Halterungen für Mikrozentrifugenröhrchen
  • Optionales Kit zur Prüfung der Pipettengenauigkeit
  • Schnittstellen:
  • RS-232C (Standard)
  • Schnell-USB (Standard)
  • Ethernet (optional)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP/GMP/GCP/ISO
Anschlusstyp RS-232 C und Quick USB
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
Lesbarkeit 0,1 mg
Linearität ± 0,2 mg
Modell BM-200
Wiederholgenauigkeit 0,1 mg
Stabilisierungszeit 3,5 s
Typ Mikroanalysewaage
Breite (metrisch) 259 mm
Höhe (metrisch) 326 mm