Learn More
Iodotrimethylsilan, 95–97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10583741
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16029-98-4
Summenformel C3H9ISi
Molekulargewicht (g/mol) 200.1
MDL-Nummer MFCD00001028
InChI-Schlüssel CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC-Name Iod(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodotrimethylsilane
Namenshinweis 95-97%
Farbe Farblos bis Rot
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 106.0°C
Flammpunkt −31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Ex I) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiI
Brechungsindex 1.4700 to 1.4800
Menge 100 mL
Fieser 08,261; 09,251; 10,216; 11,271; 12,259; 13,329; 16,188; 06,81
Relative Dichte 1.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Stabilisator copper
Formelmasse 200.1
Reinheit (%) 95 to 97%
Physikalische Form Flüssigkeit