Learn More
Iodbenzol-diacetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Iodosobenzene is used as an oxidizing and acetoxylating agent in organic synthesis. It is actively involved in the preparation of (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-al(neral) from (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) in presence of 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). It is a useful reagent for the synthesis of a wide variety of heterocyclic compounds. It is also used in the Pd-catalyzed 2-arylation of indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iodosobenzol wird als Oxidationsmittel und Acetoxylierungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es ist aktiv an der Vorbereitung von (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-Octadien-1-al(neral) aus (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-Octadien-1-ol(nerol) in Anwesenheit von 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) beteiligt. Es ist ein nützliches Reagenz für die Synthese einer Vielzahl von heterocyclischen Verbindungen. Es wird auch bei der Pd-katalysierten 2-Arylierung von Indolen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Iodosobenzene diacetate |
Schmelzpunkt | 159°C to 161°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1879369 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 322.1 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only