Learn More
(Iodmethyl)-trimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451960
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11451960
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15120.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4206-67-1 | C4H11ISi | 214.121 g/mol
(Iodomethyl)trimethylsilane is used for the N-alkylation of amides, in a reaction sequence to prepare unstabilized ylides for [2+3]-cycloadditions. It can react with acetoacetic acid ethyl ester to get 3-trimethylsilanyl-proπonic acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Iodomethyl)trimethylsilan wird für die N-Alkylierung von Amiden in einer Reaktionsfolge verwendet, um unstabilisierte Ylide für [2+3]-Cycloadditionen vorzubereiten. Es kann mit Acetessigsäureethylester reagieren, um 3Trimethylsilanyl-proπ-säure-essigethylester zu bilden.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4206-67-1
Summenformel C4H11ISi
Molekulargewicht (g/mol) 214.121
MDL-Nummer MFCD00001077
InChI-Schlüssel VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl trimethylsilane, iodomethyl-trimethylsilane, iodomethyl trimethyl silane, trimethylsilyl methyl iodide, sila-neopentyliodide, trimethylsilylmethyl iodide, acmc-209jn7, trimethyl iodomethyl silane, iodanylmethyl trimethyl silane
PubChem CID 77877
IUPAC-Name Iodomethyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)CI
Spezifikation
Siedepunkt 140°C to 142°C
Chemischer Name oder Material (Iodomethyl)trimethylsilane
Menge 10 g
Strukturformel (CH3)3SiCH2I
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731485
Flammpunkt 31°C (88°F)
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 214.12
Reinheit (%) 99%
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.4915
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 1.443