Learn More
Jodmethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
57.40 € - 605.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 74-88-4, 7440-50-8 |
---|---|
Summenformel | CH3I |
Molekulargewicht (g/mol) | 141.94 |
MDL-Nummer | MFCD00001073 |
InChI-Schlüssel | INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek |
PubChem CID | 6328 |
ChEBI | CHEBI:39282 |
IUPAC-Name | Iodmethan |
SMILES | CI |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15582790
|
Thermo Scientific Acros
459011000 |
100 g |
57.40 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15550604
|
Thermo Scientific Acros
459015000 |
500 g |
204.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15530604
|
Thermo Scientific Acros
459010025 |
2.5 kg |
605.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
74-88-4, 7440-50-8 | |
141.94 | |
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N | |
6328 | |
Iodmethan |
CH3I | |
MFCD00001073 | |
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek | |
CHEBI:39282 | |
CI |
Spezifikation
Iodomethane | |
-66.0°C | |
42.5°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3I | |
MFCD00001073 | |
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek | |
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N | |
Iodmethan | |
6328 | |
0.5 mPa.s (20°C) | |
99% |
74-88-4, 7440-50-8 | |
2.2800g/mL | |
Echt | |
CH3I | |
1.5290 to 1.5310 | |
2.28 | |
Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in benzene, acetone, methylenechloride, n,n-dimethylformamide | |
CI | |
141.94 | |
CHEBI:39282 | |
141.94 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Giftig bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Seife waschen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-819-5
- Iodomethane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only