Learn More
Jodmethan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11620222
Jodmethan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11620222
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11620222
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10559.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Iodomethane is a methylating agent used for alkylating carbon, oxygen, sulfur, nitrogen and phosphorus nucleophiles. For example, phenol reacts with methyl iodide to give anisole. In the Monsanto process, the insitu formed iodomethane reacts with carbon monoxide in the presence of a rhodium complex to give acetyl iodide, which on hydrolysis yields acetic acid. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, methylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds applications as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and in phase transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodmethan ist ein Methylierungsmittel, das zur Alkylierung von Kohlenstoff-, Sauerstoff-, Schwefel-, Stickstoff- und Phosphor-Nukleophilen verwendet wird. So reagiert beispielsweise Phenol mit Methyliodid zu Anisol. Im Monsanto-Verfahren reagiert das insitu gebildete Iodmethan mit Kohlenmonoxid in Gegenwart eines Rhodiumkomplexes zu Acetyljodid, das bei der Hydrolyse Essigsäure ergibt. Es reagiert mit Magnesium und bildet das Grignard-Reagenz Methylmagnesiumjodid, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es findet Anwendung als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln und in Phasentransferkatalysatoren.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-88-4
Summenformel CH3I
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00001073
InChI-Schlüssel INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
IUPAC-Name Iodmethan
SMILES CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodomethane
Namenshinweis Stabilized with copper
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 2.28
Siedepunkt 41°C to 43°C
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.53
Menge 50 g
UN-Nummer UN2644
Beilstein 969135
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6087
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 141.94
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodomethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl iodide
Name des Produkts
Jodmethan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals >