Learn More
Jodmethan, 99.5 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iodomethane is a methylating agent used for alkylating carbon, oxygen, sulfur, nitrogen and phosphorus nucleophiles. For example, phenol reacts with methyl iodide to give anisole. In the Monsanto process, the insitu formed iodomethane reacts with carbon monoxide in the presence of a rhodium complex to give acetyl iodide, which on hydrolysis yields acetic acid. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, methylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds applications as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and in phase transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodomethane |
Schmelzpunkt | -67°C |
Dichte | 2.28 |
Siedepunkt | 41°C to 43°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Brechungsindex | 1.53 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 969135 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Iodomethane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iodomethane