Learn More
Iodacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodacetonitril wird zur Alkylierung von Nukleophilen verwendet. Es durchläuft Reformatsky- und Wittig-artige Reaktionen mit Aldehyden.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Alkohol, Aceton, Äther. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Hexan.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei 4° C. lagern. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, Licht und Basen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Iodacetonitril wird zur Alkylierung von Nukleophilen verwendet. Es durchläuft Reformatsky- und Wittig-artige Reaktionen mit Aldehyden.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Alkohol, Aceton, Äther. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Hexan.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei 4° C. lagern. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, Licht und Basen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodoacetonitrile |
Dichte | 2.306 |
Siedepunkt | 70°C to 72°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 86°C (186°F) |
Strukturformel | ICH2CN |
Brechungsindex | 1.574 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 1734628 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iodoacetonitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iodoacetonitrile