Learn More
Iod, spezifiziert gem. den Anforderungen der Ph. Eur, BP, USP, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 185.0°C |
Chemischer Name oder Material | Iodine, specified according to the requirements of Ph.Eur, BP, USP |
Schmelzpunkt | 113.0°C |
Menge | 250 g |
Strukturformel | I2 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq.sol. of hi or iodines, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform,, ether, ccl4 and glycerol |
Formelmasse | 253.81 |
Reinheit (%) | 99.8 to 100.5% (Iodometry) |