Learn More
Jodlösung 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, entspricht der analytischen Spezifikation von des EU-Arzneibuchs, BP, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10375800
Jodlösung 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, entspricht der analytischen Spezifikation von des EU-Arzneibuchs, BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10375800
2.5 L
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Artikelnummer. 10375800
Marke: Fisher Chemical J/4410/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
I2, CAS-Nummer 7553-56-2, Tinktur-Jod, Jod sublimiert, Jodlösung, Jodkristalle, Jod, Iode, Dijod, Vistarin, Iodio, Eranol, 1L, CHEBI:17606, Braun, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, molekulares Jod, 0 Grad C, 11355, 253.809, Braunglasflasche, flüssig, 807, II, 0,7, 14 mmHg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC-Name Molekulares Iod
SMILES II
Spezifikation
Farbe Braun
Schmelzpunkt 0°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdruck 14mmHg
Dampfdichte 0.7
pH 5
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberJ/4410/15,J/4410/17
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jodlösung 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, entspricht der analytischen Spezifikation von des EU-Arzneibuchs, BP, Fisher Chemical >