Learn More
Jod-Lösung, 0.05 M
Artikelnummer. 10600803
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Kommt in Labors für genaue volumetrische Analysen und Titrationen zum Einsatz. Jodlösung 0.05 M Chem-Lab ist eine normierte Lösung mit 12.69 g I2 pro 1 l Wasser. Wird auch topisch als Desinfektionsmittel und Antibakterium verwendet. (Vor Gebrauch kalibrieren.)
Jod ist ein nichtmetallisches Element der Halogengruppe. Es ist ein für die Ernährung wichtiges chemisches Element, und spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Synthese von Schilddrüsenhormonen. In einer Lösung hat es gegen Infektionen wirkende Eigenschaften (bei topischer Anwendung).
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2, 7732-18-5
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Iodtinktur, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spezifikation
pH 5.8–6.2
Menge 1 l
IUPAC-Name Molekulares Iod
Formelmasse 253.81 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 mol/l
Dichte 1.02 g/ml