Learn More
Jod, resublimiert p.a., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10626782
Jod, resublimiert p.a., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626782
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10626782
Marke: Thermo Scientific Acros 196561000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spezifikation
Siedepunkt 185°C
Chemischer Name oder Material Iodine
Schmelzpunkt 113°C
Farbe Grau
Physikalische Form Flocken oder Kugeln
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel I2
Fieser 01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153
Merck Index 15, 5057
IUPAC-Name Diiod
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) ≥99.4% (Iodometry)
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 0.41hPa at 25°C
Dichte 8.8 (Air = 1.0)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Jod, resublimiert p.a., Thermo Scientific Chemicals >