Learn More
Jod, Puriss., Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15630660
Jod, Puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15630660 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 kg
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15630660
Marke: Honeywell-Fluka 030026X1KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99.8 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iod
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Menge 6 x 1 kg
UN-Nummer UN3495
IUPAC-Name Molekulares Iod
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) 99.8 bis 100.5 %
Güte puriss.
Dampfdruck 0.31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38.7 °C)
Dichte Vapor Density: 9 (vs air)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jod, Puriss., Honeywell Fluka™ >