Learn More
Jod, Puriss., ≥99.5 % (RT), Partikel (rund), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 184 °C (Literatur) |
Chemischer Name oder Material | Iod |
Schmelzpunkt | 113 °C (Literatur) |
Namenshinweis | puriss., ≥99.5 % (RT), Partikel (rund) |
CAS Max. % | 100.0000% |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | I2 |
UN-Nummer | UN3495 |
Beilstein | 3587194 |
IUPAC-Name | Diiod |