Learn More
Jod-Monochlorid, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11408490
Jod-Monochlorid, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408490
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11408490
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044348.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich
Iodine monochloride is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-99-0
Summenformel ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.35
MDL-Nummer MFCD00011354
InChI-Schlüssel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode frenchMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24640
IUPAC-Name Iodochlorid
SMILES ClI
Spezifikation
Siedepunkt 96°C to 98°C
Chemischer Name oder Material Iodine monochloride
Schmelzpunkt 25°C to 27°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Schwarz-rot
Physikalische Form Kristallin/flüssig
Menge 25 g
Beilstein 3902972
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide.
Formelmasse 162.36
Güte ACS
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Aussehen Red-black crystalline/liquid
Dichte 3.182
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT11K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number044348.22,044348.14,044348.36
ChargennummerT13K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number044348.22,044348.14,044348.36
ChargennummerK08Q007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044348.22,044348.14,044348.36
ChargennummerI28P17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044348.22,044348.14,044348.36
ChargennummerJ08Z056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044348.22,044348.14,044348.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iodine monochloride
Name des Produkts
Jod-Monochlorid, ACS, Thermo Scientific Chemicals >