Learn More
Iodmonobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522231
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-33-5
Summenformel BrI
Molekulargewicht (g/mol) 206.81
MDL-Nummer MFCD00011353
InChI-Schlüssel CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC-Name Iodbroman
SMILES BrI
Spezifikation
Siedepunkt 116,0 °C
Chemischer Name oder Material Iodine monobromide
Schmelzpunkt 42,0 °C bis 50,0 °C
Farbe Schwarz-Braun bis Grau
Physikalische Form Kristalline Masse, Kristalle oder Stückchen
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Strukturformel IBr
Fieser 01,501; 02,224
Merck Index 15, 5059
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether, carbon disulfide and, glacial acetic acid
Formelmasse 206.81
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.41
Dichte 4.4100g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monobromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iodmonobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >