Learn More
Lenz Laborglasintrumente Jodzahlkolben mit konischer Schliffverbindung, ohne Kragen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
224.00 € - 392.00 €
Spezifikation
Material | Duran Glas |
---|---|
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10040311
|
Lenz Laborglasintrumente
03026070 |
1 l |
392.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10718651
|
Lenz Laborglasintrumente
03026052 |
300 ml |
224.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit hohlem Sechskantstopfen NS 29/32
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Duran Glas | |
10/Packung | |
NS 29/32 |