Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0.1 N normierte Lösung Artikelnummer.: 11373757
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0.1 N normierte Lösung
Artikelnummer. 11373757
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11373757
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035634.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Iodine, 0.1N standardized solution is used for accurate volumetric analysis. It is also used as a disinfectant and antibacterial agent in solutions, tinctures and salves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine
Menge 1 L
Löslichkeit Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Molekulares Iod
Formelmasse 253.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Iod:1,3 %, Kaliumjodid:2,5% Wasser:96,2%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0.1 N normierte Lösung >