Learn More
Iod, 0.1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodine |
Namenshinweis | 0.1N Standard Solution |
Farbe | Braun |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 2.5 L |
Strukturformel | I2 |
Fieser | 01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153 |
Merck Index | 15, 5057 |
Formelmasse | 253.81 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.0998 to 0.1002N (20°C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iodine, 0.1N standard solution
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Iod, 0.1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur